Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform (20,6% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44969.06EA
446
EUR
44969.06
44969.03
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform (20,6% Pd)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
Formula:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃ MW: 1035,11 g/mol Pto. de fusión: 131…135 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075479 Núm. CAS: 52522-40-4 |