Barium titanium(IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide (5% BaTiO₃) in isopropanol (IPA) , 99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
43893.ACEA 168 EUR
43893.AC
Barium titanium(IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide (5% BaTiO₃) in isopropanol (IPA) , 99.5% (metals basis)
Barium titanium(IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide
Formula: C₂₃H₅₀BaO₇Ti
MW: 623,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310249
ADR: 3,II