Barium-2-methoxyethoxide 10% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
41256.ACEA 135 EUR
41256.AC
Barium-2-methoxyethoxide 10% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.5% (metals basis)
Barium 2-methoxyethoxide
Formula: C₆H₁₄BaO₄
Número MDL: MFCD00673672
Núm. CAS: 115503-13-4
ADR: ,