Barium calcium copper oxide (2-2-3) ≥99.9% (metals basis), fine agglomerate
Atención
40122.18EA 109 EUR
40122.18 40122.09
Barium calcium copper oxide (2-2-3) ≥99.9% (metals basis), fine agglomerate
Barium calcium copper oxide
Formula: Ba₂CaCu₂Ox,MultiplePhases
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211652
UN: 1564
ADR: 6.1,III