Potassium hydrogen diiodate 0.025 N solución volumétrica
Proveedor: Thermo Scientific
35600.K2EA 141 EUR
35600.K2
Potassium hydrogen diiodate 0.025 N solución volumétrica
Potassium hydrogen diiodate
Formula: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011400
Núm. CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II