Bromide, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Br- 1000µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35552.APEA 319 EUR
35552.AP 35552.AE
Bromide, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Br- 1000µg/ml
Normativas Estándares aniónicos Estándares de bromuro
Molecular Formula: KBr in H2O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134172