Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Cl- 1000µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35551.APEA 334 EUR
35551.AP 35551.AE
Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Cl- 1000µg/ml
Normativas Estándares aniónicos Estándares de cloruro
Molecular Formula: KCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00143949