- Pagina principal
- Sistemas para fotodocumentación
- VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemas de documentación en gel
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemas de documentación en gel
Proveedor: VWR
VWR®
730-1458EA
8780
EUR
730-1458
730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemas de documentación en gel
Sistemas para fotodocumentación
Los sistemas de análisis y documentación de gel VWR® Imager están disponibles en configuraciones adecuadas para aplicaciones de fluorescencia y quimioluminiscencia. Ambos modelos están equipados con una cámara CCD digital (3,8 o 4 MP) que utiliza la última tecnología USB. El sistema estándar cuenta con una cámara CCD de 12 bits que se puede modificar mediante software a 16 bits. El sistema CHEMI Premium está equipado con una verdadera cámara CCD refrigerada avanzada de 16 bits capaz de capturar imágenes de una amplia gama de muestras quimioluminiscentes utilizando sustratos comunes.
- El sistema modular se puede adaptar para cumplir con los requisitos específicos del usuario
- El control automatizado de la PC acelera la captura de imágenes y el proceso de análisis
- Rendimiento de 16 bits para datos de gel muy precisos
- La puerta de bloqueo automático protege contra la exposición accidental a los rayos UV, y la gran apertura de la puerta proporciona un fácil acceso para colocar y ver el gel
- Óptica impulsada por motor y opciones de iluminación para una fácil configuración del sistema y aplicaciones de imágenes flexibles
Estos sistemas están controlados por computadora, con lentes motorizados como estándar en ambos sistemas (con datos de retroalimentación en CHEMI Premium). El cuarto oscuro, es completamente hermético a la luz y adecuado para RGB y aplicaciones quimioluminiscentes avanzadas, tiene una puerta robusta con bisagras de apertura amplia para facilitar el acceso a la cámara y cerradura electrónica automática de la puerta con función de seguridad para evitar interrupciones durante exposiciones prolongadas. Las funciones como la configuración de la cámara, el control de la lente (incluidos los datos de retroalimentación en CHEMI Premium), la selección de filtros y la iluminación se pueden configurar desde una PC (no incluida). Además, las funciones de usuario como la exposición de la cámara, el campo neutral y el rango dinámico extendido también se pueden seleccionar desde el escritorio. Todos estos ajustes se pueden guardar en un botón en las configuraciones definidas por el usuario.
Los sistemas VWR® Imager incorporan software avanzado de captura de imágenes desarrollado específicamente para simplificar el proceso de captura de imágenes de gel. El software de captura de imágenes de documentación en gel de VWR® es un paquete completamente automático que controla la integración de la cámara, la exposición, la lente y las opciones de captura con configuración de enfoque automático para lograr un enfoque preciso. El software de documentación de gel VWR® es un software de análisis avanzado y automatizado que puede analizar rápidamente un gel desde la carga hasta la salida de los resultados en cuestión de segundos. Al requerir una capacitación mínima del usuario, el software de documentación de geles de VWR® puede manejar una amplia gama de medios, incluidos geles, placas, películas y transferencias puntuales.
Con los sistemas VWR® Imager es posible producir imágenes de geles de electroforesis teñidos con muchos colorantes fluorescentes y colorimétricos, incluidos: Coomassie® Blue, tinción de plata, bromuro de etidio, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, Placas SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ o GFP. Además, VWR® Imager CHEMI Premium también ofrece imágenes mediante quimioluminiscencia, bioluminiscencia, geles sin manchas, colorantes Alexafluor, colorantes CFTM y colorantes Cy®. A medida que se lanzan nuevos tintes, trabajamos para optimizar su uso con los sistemas VWR® Imager, así que solicite actualizaciones a su contacto local de Avantor.
Información de suministro: El sistema estándar incluye una cámara CCD digital de 3,8 MP y 12 bits (profundidad de archivo de 16 bits), lente zoom motorizada y rueda de filtros de 7 posiciones. El sistema CHEMI Premium incluye una cámara CCD digital refrigerada de 4 MP y 16 bits, un objetivo zoom motorizado con retroalimentación y una rueda de filtros motorizada de 7 posiciones. Todos los sistemas incluyen un gabinete, epi-light blanco (superior), software de documentación de gel VWR® y software de captura de imágenes de documentación de gel VWR®, cables y paquete de software de soporte. Las opciones de iluminación deben pedirse por separado.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart