¿Quiere conectarse de nuevo?
Culture shake flasks, with baffles
Proveedor: DWK Life Sciences
KIMAX®
These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to improve oxygen transfer rates or aeration.
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • All flasks have durable white ceramic enamel marking spots
  • Flask has a neck with a plain fire-polished finish and suitable for a metal cap, plastic cap, foam plug or cotton plug
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Capacidad Altura Ø ext. Cuello Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
250 142 38 6 SCERSP25630-250
500 183 38 1 SCERSP25630-500
1000 230 38 1 SCERSP25630-1000
2000 288 38 1 SCERSP25630-2000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.