VWR®, Racks de tubos de centrífuca flotantes
Proveedor: VWR
VWR®
525-0972EA 42.9 EUR
525-0972
VWR®, Racks de tubos de centrífuca flotantes
Gradillas Tube Racks
Cremallera, PP, blanca. Esta gradilla flotante de "estilo abierto" proporciona a los tubos el máximo contacto con el agua y una mejor circulación del agua alrededor de los tubos, lo que permite un control superior de la temperatura de las muestras.
  • Resistente a la corrosión y duradero
  • Transporte fácil y se pueden apilar
  • Se puede utilizar en la mesa de trabajo y flota en el baño de agua
  • Steam autoclavable at 121 °C
Tubes are held tightly in rack to ensure no 'pop-up' tubes or 'floaters', while pressing the legs of the rack on the bench tubes will raise allowing for easy removal.