Escin ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Aescin
J66968.09EA 541 EUR
J66968.09 J66968.06 J66968.03
Escin ≥98%
Escin
Formula: C₅₅H₈₆O₂₄
MW: 1131,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076054
Núm. CAS: 6805-41-0
EINECS: 229-880-6