VWR® VisiCam® TC 210, Tableta con cámara
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2678EA 1390 EUR
630-2678
VWR® VisiCam® TC 210, Tableta con cámara
Cámaras
Esta tablet PC con Windows®, pantalla táctil LCD de gran tamaño y cámara de 5,1 MP integrada, ofrece una solución avanzada para la microscopía digital. Para utilizar con cualquier microscopio trinocular con adaptador de montura C.
  • Fácilmente desmontable, puede utilizarse como ordenador portátil (teclado no incluido)
  • Potente procesador Intel para un rendimiento y una velocidad máximos
  • Pantalla gráfica de alta resolución y colores vivos
El software de imagen permite la visualización en directo, la captura de imágenes, la grabación de vídeo, el tamaño de la imagen, la mejora del color, la ganancia de brillo y la exportación de datos a formatos PDF o Excel.
Tablet specifications:
Sistema operativo: Windows 10, 32-bit
CPU: Intel® Atom™ Z3735F, cuatro núcleos
Velocidad de la CPU: 1,44 GHz
Tarjeta gráfica: Acelerador 3D de gráficos Intel® HD
RAM 2048 GB DDR3L
Conexiones: Micro USB-B, USB, micrófono, lector de tarjetas micro SD, mini HDMI y auriculares
Red: Inalámbrico, Bluetooth 4,0
ANCHO×FONDO×ALTO: 257×105×174 mm
Información para pedidos: El teclado para la tableta se vende por separado.
Información de suministro: Se suministra con el software PROVIEW, el adaptador de montura C para tubo de 23 mm, la corredera de calibración, el cable USB, el panel táctil.