VWR® VisiLight® RL20, Luz anular LED
Proveedor: VWR
VWR® VisiLight®
630-2676EA 192 EUR
630-2676
VWR® VisiLight® RL20, Luz anular LED
Luces Iluminación LED
La VisiLight® RL20 está diseñada para tareas de iluminación precisas con control de la intensidad de la luz.
  • Flujo luminoso: 500 lúmenes
  • Iluminancia (a 10 cm de distancia): 6000 lux (Ø 10 cm)
  • Ajustes de iluminación: Omnidireccional (anillo completamente encendido), oblicuo (sólo un cuarto o medio anillo encendido)
Información de suministro: Se suministra con anillo de fijación (int. Ø 60 mm) for mounting on stereo heads and a multi-adapter power supply (EU, UK) with built-in illumination controls.