Armarios de seguridad ignífugos, tipo clasificado 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), almacenamiento seguro y aprobado de sustancias peligrosas agresivas e inflamables en áreas de trabajo.
- Construcción robusta y longevidad: puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad ensamblados fuera del gabinete para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: 2 compartimentos (separación vertical) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y materiales peligrosos agresivos en un gabinete
- Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema de detención de puerta abierta (estándar), extracción o almacenamiento conveniente y seguro de contenedores
- Uso no autorizado: puertas con cerradura con cilindro profesional (posible integración en un sistema de bloqueo existente) / cerradura de cilindro
- Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar el piso irregular
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Compartimento para el almacenamiento de materiales peligrosos agresivos, no inflamables, estantes de bandejas sin metal y sumideros colectores.
Certificaciones: Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Información para pedidos: Los paquetes de equipamiento interior deben pedirse por separado (no incluidos). Por favor, consulte www.vwr.com o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.