Unidad de filtración montada en el techo, grado de laboratorio.
- Elimina contaminantes/olores fugitivos en el laboratorio
- Filtración 24/7
- Bajo costo: no se requieren conductos
- Fácil de instalar en el techo: no es necesario conectarlo al HVAC
- Fácil de operar: el usuario puede cambiar fácilmente el estado, la configuración o verificar el mantenimiento de rutina a través de su teléfono inteligente
- Elimina los malos olores contaminantes del laboratorio
- Filtración ininterrumpida
- Bajo coste: no es necesario un sistema de conductos
- Instalación sencilla en el techo: sin necesidad de conexión a sistema de climatización
- Manejo sencillo: el usuario puede cambiar fácilmente el estado y el ajuste o comprobar el mantenimiento rutinario mediante el smartphone
El sistema Halo extrae continuamente aire sucio del laboratorio a través del filtro, que absorbe las moléculas que originan olores perjudiciales y devuelve aire limpio a la sala a través de aberturas laterales con baja perturbación. El sistema de filtración molecular para laboratorios incluye Neutrodine, una exclusiva y potente mezcla de carbón activo combinada con un prefiltro que captura una gran variedad de sustancias contaminantes de transmisión por vía aérea que, si no se tratan, podrían suponer un peligro para la salud.