Cyanoacetylurea ≥98.0% (by HPLC) para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43302.0025EA 35 EUR
MERC8.43302.0025
Cyanoacetylurea ≥98.0% (by HPLC) para síntesis
Cyanoacetylurea
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007947
Núm. CAS: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value) ≥ 203 °C
Melting range (upper value) ≤ 207 °C
Identity (IR) passes test