Receptáculo para fumadores, Cease Fire®.
Proveedor: Justrite
Cease-Fire®
119-0283EA 90.6 EUR
119-0283
Receptáculo para fumadores, Cease Fire®.
Recipientes Recipientes para residuos
El diseño autoextinguible del original receptáculo para colillas Cease Fire® recoge de forma segura la antiestética basura de los cigarrillos y reduce el riesgo de incendio. La exclusiva abertura del capó para la lluvia mantiene la lluvia fuera y disuade de otras basuras. Tiene un gran cubo de acero galvanizado de cuatro galones en su interior. La construcción interna 'Drip-lip' evita que la condensación de alquitrán se escape, manteniendo el exterior limpio de marcas de goteo oscuras y sucias.
  • Fabricado en polietileno resistente e ignífugo
  • Las muescas de amarre ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones meteorológicas adversas
  • Probado contra el fuego y aprobado por FM Global