Ultracongeladores Verticales, −86 °C
471-1142EA 11750 EUR
VWRI471-1142
Ultracongeladores Verticales, −86 °C
Estos ultracongeladores verticales han sido diseñados para la protección de muestras y para un manejo sencillo. Todos los ultracongeladores disponen del controlador y sistema de monitorización a la altura de los ojos.
  • Diseño resistente de la cabina de acero laminado en frío con acabado con revestimiento de polvo, resistente al desbarbado y al óxido
  • Sus cuatro puertas interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de temperatura tras la apertura de las puertas
  • Aislamiento: espuma de poliuretano proyectado HFC de alta densidad (127 mm)
  • Estanterías de acero inoxidable resistentes (ajustables en incrementos de 25 mm, capacidad máx.: 45,4 kg)
  • Las juntas maximizan la temperatura de la cabina y permiten eliminar la acumulación de escarcha
  • Funcionamiento con una sola mano con asa de puerta ergonómica compatible con candado y que incluye cerradura con llave
  • Ruedas bloqueables de 2" que facilitan la instalación
  • La pantalla de temperatura con buena iluminación y fácil de leer indica los datos de temperatura real y de la sonda de las muestras (opcional)
  • Refrigerante: primera etapa R-404a; segunda etapa R-290. R508-b
  • Controlador de información para simplificar la monitorización y el control
  • Interfaz RS485
  • Puede conectar un registrador de gráficos de temperatura opcional (7 días) y un registrador de datos
Rango temperatura: −50 a −86 °C
Certificaciones: Certificación conforme a UL, cUL, CE.