Armarios para productos químicos, CS-CLASSIC
Proveedor: asecos
135-1938EA 1528 EUR
135-1938
Armarios para productos químicos, CS-CLASSIC
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Para el almacenamiento seguro, aprobado y separado de diferentes materiales peligrosos en un gabinete.
  • Variantes de puertas: puertas batientes con sistema de ventilación integrado para cada compartimento.
  • Ventilación natural en la parte inferior (aberturas de ventilación en la parte inferior del armario)
  • Conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico en la parte superior
  • La construcción de la puerta de doble pared
  • Acabado de pintura estructurada de alta calidad y resistente a los arañazos
  • Cerradura de cilindro de seguridad integrada en la manija giratoria
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
Fabricado en Alemania.
El cuerpo exterior está hecho de una construcción soldada robusta, adecuada para las más altas exigencias industriales con el sistema de etiquetado adjunto.
Información para pedidos: Los colores de las puertas están disponibles bajo previa solicitud. Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente. Por favor, consulte www.vwr.com o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.