VWR® VisiScope® IT415 PH, Microscopio invertido
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-3098EA 4460 EUR
630-3098 630-2729
VWR® VisiScope® IT415 PH, Microscopio invertido
Microscopios
Este microscopio de campo claro y contraste de fases es la solución ideal para realizar inspecciones rutinarias rápidas y fiables, especialmente en in vivo aplicaciones de cultivo celular.
  • Iluminación LED de alta eficiencia con control de brillo: Ideal para todas las observaciones con luz transmitida
  • Condensador desmontable para ampliar la distancia de trabajo hasta 150 mm
  • Platina fija para un funcionamiento sin fatiga
  • Inserto de dos etapas (vidrio y metal) con orificio para muestras de pequeñas dimensiones
  • Objetivos LWD acromáticos (IOS) con tratamiento antifúngico
Diseño innovador, soportes intercambiables para portaobjetos, placas Petri y frascos.
Información para pedidos: A cleaning and maintenance set is available on request.
Información de suministro: Se suministra lista para su uso con oculares, objetivos, tapa antipolvo, filtros verdes (IF550) y fuente de alimentación multienchufe.