VWR® VisiScope® TL384 M, Microscopio metalúrgico
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-1939EA 2680 EUR
630-1939
VWR® VisiScope® TL384 M, Microscopio metalúrgico
Microscopios
Microscopio metalúrgico vertical con objetivos IOS W-plan MET para aplicaciones de laboratorio rutinarias y educativas. Con fuente de iluminación LED tanto para la iluminación incidente como para la transmitida.
  • Modos de observación: Campo luminoso (luz incidente y transmitida), polarización simple (luz incidente)
  • Lámpara LED eficiente y de bajo consumo con control de brillo
  • Condensador Abbe con diafragma iris y escala graduada de A.N.
  • Platina con placa de vidrio templado
  • Moderno soporte ergonómico, tensión de enfoque ajustable y tope de seguridad
Información de suministro: Se suministra listo para usar con oculares, objetivos y fuente de alimentación multienchufe.