VWR® VisiScope® TL384 POL, Microscopio polarizador
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-1936EA 2940 EUR
630-1936
VWR® VisiScope® TL384 POL, Microscopio polarizador
Microscopios
Microscopio vertical para observaciones de luz polarizada y de campo claro con objetivos IOS N-plan POL libres de tensión. Perfecto para análisis de polarización precisos en biología y ciencia de materiales.
  • Iluminación LED transmitida para obtener imágenes brillantes y claras
  • Platina giratoria con mecanismo de bloqueo
  • Analizador giratorio de 0° a 90° con escala graduada
  • Lente Bertrand para la observación conoscópica
  • Todos los objetivos con tratamiento antifúngico
  • Mecanismo de enfoque coaxial grueso (tensión ajustable) y fino con tope para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra
Información de suministro: Se suministra listo para usar con oculares, objetivos y fuente de alimentación multienchufe.