Esta buscando: Aplicadores de película de sellado
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (732-3335)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (391-1278)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Rodillo de goma suave recomendado para asegurar una aplicación perfecta y coherente de las películas adhesivas en las microplacas.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (391-0241)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sealing film applicator, VWR®, Palas de sellado, no estériles
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Numero del catalogo: (732-0907)
Proveedor: Corning
Descripción: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Numero del catalogo: (732-1380)
Proveedor: Corning
Descripción: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (732-2705)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
UOM: 1 * 2 UN
Numero del catalogo: (731-0461)
Proveedor: iST Scientific Ltd
Descripción: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (293-1411)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Sealing film applicator, Rollo con cilindro de goma, Amplate™
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (479-1248)
Proveedor: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descripción: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (DIVEBRAY-4000)
Proveedor: DIVERSIFIED BIOTECH
Descripción: Roller used to seal microplates uniformly.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom