Impresoras de etiquetas, de sobremesa, BBP™35 y BBP™37
Proveedor: Brady
BRDY198560EA 5160 EUR
BRDY198560 BRDY198562 116-0596 116-0595 116-0598 116-0597 116-0600 116-0599 116-0602 116-0601
Impresoras de etiquetas, de sobremesa, BBP™35 y BBP™37
Impresoras Label Printers
Las impresoras de rótulos y etiquetas BBP™35 y BBP™37, con una resolución de 300 ppp, producen rótulos y etiquetas con formas y colores de gran impacto visual en el entorno de trabajo.
  • Varios colores de impresión
  • Configuración automática de etiquetas
  • Cambio de material en 20 segundos: solo tiene que introducir la cinta y las etiquetas, sin necesidad de realizar un montaje complicado
  • Velocidad de impresión de 12,7 cm/segundo
  • Intuitivas funciones de menú integradas que facilitan el funcionamiento
  • Ancho máximo de etiquetas: 101 mm
Características adicionales de BBP™37.
Corte de formas con el sistema de trazado XY integrado
Corta formas y texto para crear etiquetas con mensajes que se adapten a los requisitos del usuario
Información de suministro: La impresora se suministra con cable de alimentación, cable USB, kit de limpieza, herramienta de limpieza del cortador y guía de inicio rápido.