Gafas, uvex u-sonic
Proveedor: Uvex
uvex ultrasonic uvex u-sonic
111-2275EA 23.4 EUR
111-2275 111-1706 111-1912 111-1705
Gafas, uvex u-sonic
Gafas /Googles
Gracias a su diseño ergonómico con un componente flexible y suave, las uvex u-sonic se adaptan perfectamente a cualquier rostro: su bajo peso y su ajuste de baja presión las hacen muy cómodas de llevar.
  • Combina componentes duros y blandos que se adaptan a la cara del usuario creando un sellado suave y eficaz alrededor de los ojos
  • Correa de cabeza de alta calidad totalmente ajustable que ofrece un ajuste sin presión
  • Posibilidad de prescripción.
  • El tamaño compacto y los materiales blandos facilitan la compatibilidad con las mascarillas y otros EPI
  • El innovador sistema de ventilación garantiza un ambiente interior agradable y confortable
  • La gran lente panorámica es intercambiable
Se puede utilizar con lentes complementarias. La tecnología de imanes integrada facilita el cambio de la lente complementaria.
Peso: 69 g
Certificaciones: EN 166, EN 170, EN 172