VWR® VENTI-Line® Prime, Estufas de Secado de convección forzada
Proveedor: VWR
VWR®
466-0451EA 1550 EUR
466-0451 466-0452 466-0453
VWR® VENTI-Line® Prime, Estufas de Secado de convección forzada
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Estos hornos con convención de aire forzada incluyen una cámara interior de acero inoxidable resistente a ácidos y una lámina exterior con revestimiento pulvimetalúrgico. Todos los modelos tienen un puerto de acceso de 30 mm de Ø, reloj en tiempo real, temporizador digital, puerto USB y memoria de almacenamiento de los resultados para acceder a eventos o datos de temperatura con una memoria interna que almacena hasta 2046 registros de datos. La gama cuenta con función de diagnóstico automático, alarma de fallo del sensor de temperatura, bloqueo de la puerta, alarma de apertura de puerta y alarmas visual y acústica de temperatura.
  • Controlado por microprocesador con pantalla táctil gráfica LCD iluminada
  • Almacena hasta 3 programas con perfiles de 6 segmentos de temperatura/tiempo y rampas ajustables
  • Repetición de programa hasta 99 veces o modo indefinido
  • Inicio con retardo ajustable (de 1 a 99:59 horas)
  • Control de velocidad de ventilador (10 a 100%), tapa de ventilación de aire de control manual, 0% (cerrado), 25%, 50%, 75%, 100% (abierto)
Todos los modelos tienen las siguientes funciones de seguridad: dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento ajustable e independiente de clase 3.1 que protege las muestras y el horno, y sistema de control de fallos de alimentación (el programa continúa después de recuperar la alimentación). Todas las unidades de incubación y horno Prime del mismo tamaño se pueden apilar sin accesorios adicionales (excepto los modelos de 180 L que no son apilables).
Información de suministro: Los modelos 56 y 112 Prime se entregan con 2 estantes de rejilla, el modelo 180 con 3 estantes. Certificado de calibración de fábrica (medida a 105 °C),y software Basic Control para descarga de datos registrados en la memoria interna. Manual de instrucciones de varios idiomas.