VWR® DRY-Line® Prime, Hornos con convección natural
Proveedor: VWR
VWR®
466-0449EA 1600 EUR
466-0449 466-0450
VWR® DRY-Line® Prime, Hornos con convección natural
Hornos Hornos de convección natural y con ventilación
Estos hornos con convección natural incluyen una cámara interior de acero inoxidable resistente a ácidos. Todos los modelos tienen un puerto de acceso de 30 mm de Ø, reloj en tiempo real, temporizador digital, puerto USB y memoria de almacenamiento de los resultados de la prueba para acceder a los datos o eventos de temperatura con una memoria interna que almacena hasta 2046 registros de datos. La gama cuenta con una función de diagnóstico automático, una alarma de fallo del sensor de temperatura, bloqueo de la puerta, alarma de apertura de puerta y alarmas visuales y sonoras de temperatura. Todos los modelos tienen las siguientes funciones de seguridad: dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento ajustable e independiente de clase 3.1 que protege las muestras y el horno, y sistema de control de fallos de alimentación (el programa continúa después de recuperar la alimentación). Todas las unidades de incubación y horno Prime del mismo tamaño se pueden apilar sin accesorios adicionales (excepto los modelos de 180 L que no son apilables).
  • Controlador por microprocesador con pantalla gráfica LCD y botones táctiles con iluminación
  • Almacena hasta 3 programas; cada programa incluye un máximo de 3 rampas ajustables y 3 perfiles de temperatura y tiempo
  • Función de bucle hasta 99 veces o infinito
  • Regulación de parada a una hora establecida para la temperatura desde 1 min hasta 5 días o funcionamiento continuo
  • Control manual mediante válvula de aire, 0% (cerrada), 25%, 50%, 75%, 100% (abierta)
Información de suministro: se suministra con 2 estantes de acero inoxidable en el caso de los modelos 56 y 112 Prime y con 3 estantes en el caso del modelo 180 Prime. Certificado de prueba del fabricante (datos medidos a 105 °C) y software de control básico para descarga de datos desde la memoria interna. Manual de instrucciones disponible en varios idiomas.