Guantes de neopreno / nitrilo, JACKSON SAFETY * G29
Proveedor: Kimberly-Clark
JACKSON SAFETY*
112-4378EA 55 EUR
112-4378 112-4455 112-4377 112-4376 112-4380
Guantes de neopreno / nitrilo, JACKSON SAFETY * G29
Guantes
Estos guantes solventes desechables son adecuados para diversas aplicaciones y ofrecen protección confiable contra una amplia gama de productos químicos agresivos como Isopropanol, Skydrol®, Frekote®.
  • Hecho de dos capas delgadas de neopreno y nitrilo, azul en el exterior y blanco en el lado de colocación
  • Proporcionan baja protección química contra salpicaduras y resistencia básica a la abrasión.
  • Ideal para el manejo de fluidos hidráulicos, aceites y grasas en la industria aeroespacial.
  • Puntas de los dedos con textura para un agarre húmedo o seco
  • Sin silicona ni látex.
  • Propiedades antiestáticas según EN 1149-3
Diseñado específicamente para clientes aeroespaciales y automotrices para proporcionar el mejor compromiso entre protección y destreza. También es adecuado para muchas otras aplicaciones, como manipulación de productos químicos, tareas de limpieza, tareas de montaje ligero y talleres de pintura y pulverización
Certificaciones: EN 374, EN 388 (2XXXX); Gato. III; AQL 0,65