VWR®, Criocajas
Proveedor: VWR
VWR®
478-0241EA 2.9 EUR
478-0241 478-0238
VWR®, Criocajas
Cajas Criocajas
Policarbonato.
  • Se pueden usar de –190 a +121 °C
Las criocajas de VWR® se pueden utilizar con la mayoria de racks de congeladores en aplicaciones generales y ultracongeladores.