VWR®, Frascos de laboratorio, cuello ancho, rosca GL 80
Proveedor: VWR
VWR®
215-3748EA 61.7 EUR
215-3748 215-3747 215-3746 215-3745 215-3744 215-3743 215-3773 215-3749
VWR®, Frascos de laboratorio, cuello ancho, rosca GL 80
Frascos Botellas de vidrio
Bottles constructed of borosilicate 3.3 glass, in clear or amber.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas
  • El cuello de 80 mm permite un lavado sencillo
  • Mínima expansión térmica ofreciendo alta resistencia a cambios de temperatura
La abertura grande permite acomodar incluso embudos de volumenes grandes y permite el fácil acceso a espátulas y cucharas. El color ámbar protege los materiales sensibles a la luz.
Amber to protect light-sensitive materials.
Certificaciones: In compliance with DIN ISO 4796-1 standards.
Información de suministro: Supplied with screw cap and pouring ring.
Envase: The bottles are packed in shrinked-wrapped modules.