¿Quiere conectarse de nuevo?
Heat resistant gloves, Terry Heavy
Proveedor: Honeywell Safety Products
Terry
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
Certificaciones: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Glove size Color Longitud Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
One size natural 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Modelo Terry Heavy
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Tipo de puño Puño tipo guante
Cuff length 15 cm
Normativa EN EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.