¿Quiere conectarse de nuevo?
Heat resistant gloves, RGT 1685
Proveedor: Honeywell Safety Products
These knitted cotton terry gloves are ideal for handlings of warm parts in glass industries. They provide protection against contact temperatures until 250 °C.
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort, thus eliminating risks of getting it caught
  • 5-finger glove for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Breathable terry threads provides the glove with better thermal insulation
  • Cotton provides mechanical resistance and insulation
Certificaciones: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Tipo de puño Puño elástico
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.