Adhesivos, DP 8005, Scotch-Weld ™
Proveedor: 3M
MMMA8005T265EA 281 EUR
MMMA8005T265
Adhesivos, DP 8005, Scotch-Weld ™
El adhesivo de plástico estructural Scotch-Weld ™ DP8005 es un adhesivo a base de acrílico de dos partes (relación 10: 1 por volumen) que puede unir muchos plásticos de baja energía superficial, incluidos muchos grados de PP, PE y TPE (elastómeros termoplásticos) sin preparación especial de la superficie .
  • Sistema adhesivo sin solventes
  • Excelente resistencia al agua y a la humedad.
  • Muy buena resistencia química
  • Materiales componentes: Acrilato
  • Tiempo de fijación: 30 min
  • Viscosidad: 7 mPa
  • Color: Blanco