Esta buscando: Vasos de muestras para analizadores
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: KARTELL
Descripción: PS, transparente.
Proveedor: Brand
Descripción: PS, transparent.
Proveedor: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descripción: Cups made of PS for auto analyser.
Proveedor: Industrial Physics
Descripción: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Disposable.
Numero del catalogo: (SIMPB720-8)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 UN
Proveedor: RATIOLAB
Descripción: Made of clear PS.
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: PS, clear.
Numero del catalogo: (720-0812)
Proveedor: KARTELL
Descripción: Vaso de poliestireno con tapa de polietileno graduado en 10 y 20 ml.
UOM: 1 * 200 UN
Numero del catalogo: (SIMPB720-40)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 UN
Numero del catalogo: (391-3720)
Proveedor: Greiner Bio-One
Descripción: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 UN
Numero del catalogo: (SARS73.663)
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: PS, transparent.
UOM: 1 * 5.000 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Numero del catalogo: (SARS73.911)
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Sample cups for Cobas system such as Bio, Mira, Fara and Integra.
UOM: 1 * 5.000 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Sample cups, made of PS.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom