Orejeras, Peltor ™ WS ™ Workstyle ™
Proveedor: 3M
Peltor™
MMMAWS5SVMEA 0 EUR
MMMAWS5SVM
Orejeras, Peltor ™ WS ™ Workstyle ™
Este auricular cuenta con Bluetooth® que permite la comunicación inalámbrica entre el auricular y los teléfonos móviles. Este auricular cuenta con Bluetooth® que permite la comunicación inalámbrica entre el auricular y los teléfonos móviles.
  • El protector auditivo de alta atenuación le permite escuchar música y recibir llamadas telefónicas a través de bluetooth®
  • Limitador y dosímetro de sonido Bluetooth®, micrófono incorporado
  • Función dependiente del nivel para escucha ambiental
  • Tiempo de funcionamiento de aproximadamente 12 horas de transmisión completa; señal de advertencia cuando la energía es baja
  • Última configuración almacenada cuando se apaga
  • Diadema de acero inoxidable, plegable
SNR: 26 dB