Estos overoles están hechos de Tyvek®, una tela compuesta de polietileno de alta densidad hilado en flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 µm de tamaño).
- Tejido libre de pelusa
- Con capucha y cubrezapatos antideslizantes adjuntos
- Cierre frontal con cremallera y presillas para el pulgar
- Muñecas, tobillos y cara elásticos.
- Costuras internas cosidas
- Lavado limpio y esterilizado con rayos gamma
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
Los monos Tyvek® IsoClean se utilizan en las industrias biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos y electrónica, así como en otros entornos críticos o controlados.
Color: Blanco
Envase: Procesado limpio en una sala limpia de clase 4 de la ISO. Empaquetados individualmente en una bolsa opaca y colocados en doble bolsa de polietileno transparente. 25 monos por caja.