¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-FPR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Proveedor: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FPR3.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 8 μg/ml
Type: Primary
Antigen: FPR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey, Orangutan
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
50 μg 50 µg ABNOPAB26177
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol FPR3
Antigen name Formyl Peptide Receptor 3
Reactivity Gorilla, Human, Chimpanzee, Orangutan, Monkey
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms FPRL2, FPRH2, FPRH1, FML2_HUMAN, FMLPY, RMLP-R-I
Gene ID 2359
Formato Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 18 amino acid at transmembrane domain of human FPR3.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Temperatura de almacenamiento Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.