Semi-microbalanzas, serie Explorer®
Proveedor: Ohaus
611-3320EA 7665 EUR
611-3320 611-3321 OHAU30139510 611-3322 OHAU30139511 611-3323 611-3312 OHAU30139512 611-3313 OHAU30139513 611-3314 OHAU30139514 611-3315 611-3316 611-3319
Semi-microbalanzas, serie Explorer®
Balanzas
Estas semi-microbalanzas se han diseñado y fabricado para aplicaciones sofisticadas de pesaje profesional en las que el usuario requiere precisión extrema.
  • La unidad de pesaje del módulo único de alta velocidad ofrece tiempos de estabilización ultrarrápidos normalmente ≤3 segundos para 0,1 mg y ≤8 segundos para 0,01 mg
  • Software intuitivo con pantalla táctil en color basada en iconos
  • Calibración interna totalmente automática AutoCal™ que utiliza dos pesos internos para realizar una calibración lineal
  • Guarda los datos en USB
  • Cuatro sensores sin contacto permiten al usuario realizar funciones comunes y ejecutar comandos simplemente deslizando el dedo
  • Variedad de protectores antiestáticos de vidrio contra corrientes con puerta superior abatible o puerta automática. Puertas automáticas con protector contra corrientes para acceder a la cámara sin necesidad de tocar las puertas, lo que minimiza la vibración no deseada
  • Ionizador integrado con los modelos de puerta automática
  • Compatibilidad con LIMS
La función de administración de usuario proporciona perfiles para un administrador y cinco usuarios adicionales junto con un indicador de peso inferior al mínimo y un reloj en tiempo real para recopilar datos de GLP/GMP.
Información para pedidos: También está disponible una selección de balanzas con homologación OIML y EC identificadas por el sufijo M (p. ej. EX125DM). Para ver una gama completa de accesorios para las semi-microbalanzas Explorer®, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.
Rendimiento inteligente sin igual con EX2.20
Pida una demostración para descubrir las ventajas de las balanzas Ohaus Explorer
Solicite su demostración