Esta buscando: Depósitos de revelado de TLC
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: CAMAG
Descripción: Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
Proveedor: CAMAG
Descripción: Las cámaras de desarrollo horizontal permiten la duplicación del número de muestras en comparación con un depósito vertical. Las placas se desarrollan...
Proveedor: CAMAG
Descripción: La cámara de fondo plano permite el revelado del cromatograma en condiciones de saturación parcial o total de la atmósfera del depósito, con vapores d...
Numero del catalogo: (552-0273)
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
Descripción: Depósito de revelado de TLC, Separating chambers for TLC micro-sets, Diam×H: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 UN
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Depósito de revelado de TLC, H-separating chamber for 50×50 mm plates
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom