Esta buscando: Válvulas de intercambio
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: Rheodyne®, 7030 2-position, 6-port switching valve, double 3-way, 10-32 ports for 1/16" OD tubing, 0,6 mm stator passage Ø, Acero inoxidable
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Numero del catalogo: (554-3288)
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cytiva
Descripción: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Proveedor: OMNIFIT LTD
Descripción: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Proveedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción: Upchurch Scientific®, V-101L-60 right angle flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 6,2 µl swept volume
Proveedor: OMNIFIT LTD
Descripción: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom