¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (6)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "filtros-de-precolumna"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/73/18989673.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   ACE® UHPLC precolumn filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for maximum comp...
Proveedor:  Advanced Chromatography Technologies
Descripción:   These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Proveedor:  Hichrom Limited
Descripción:   Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Protect HPLC systems with one-piece Javelin™ direct-connection column filters.
Proveedor:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción:   These filters are ideal for higher pressure applications and to help prevent particulate contamination.
Proveedor:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción:   Exceptionally uniform porosity which ensures longer filtration life and consistent frit-to-frit swept volumes. These frits are biocompatible and inert...
Proveedor:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción:   Precolumn filters, PEEK bodies and PCTFE-surrounded PEEK frits.
Proveedor:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción:   Precolumn MicroFilters are specifically designed to directly connect into microbore or analytical columns.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 15
  1  2  Siguiente