Esta buscando: Desgasificantes
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (RHEO9000-1549)
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: Dissolved gases and bubbles in system liquids cause dispense volume anomalies in many instruments, negatively affecting both dispense precision and an...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: COLLECTION PREFIX HPLC
Descripción: VWR®, Desgasificador, modelo 2004, fuente de alimentación universal, tubos, conexiones y casquillos incluidos, Para: GPC, normal phase chromatography, Canales: 4, Velocidad de flujo: 0,01 l/min
Numero del catalogo: (HPLC0001-6484)
Proveedor: COLLECTION PREFIX HPLC
Descripción: The Systec® Stand-Alone Prep-Scale HPLC vacuum degassing systems is high-efficiency, in-line modules that remove dissolved gases from the mobile phase...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (REST25014)
Proveedor: Restek
Descripción: Bubbles in an LC system can cause check valve malfunctions and pump cavitation, seriously affecting pump performance. The debubbler removes bubbles fr...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom