Esta buscando: Atomizadores
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.08540.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: El pulverizador para TLC de Merck permite pulverizar de forma homogénea los reactivos de derivatización sobre cromatogramas . Tiene dos cabezales de p...
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Numero del catalogo: (217-0695)
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (CAMA022.6530)
Proveedor: CAMAG
Descripción: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (552-0031)
Proveedor: CAMAG
Descripción: Vidrio, pulverizador. Alternativa rentable para el atomizador de TLC.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Numero del catalogo: (MFLX70025-04)
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (WITG2.147.000)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HEWLG1820-65337)
Proveedor: Agilent
Descripción: This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (552-6001)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HEWLG3139-65003)
Proveedor: Agilent
Descripción: This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom