Esta buscando: Válvulas de inyección
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: (SGE a Trajan company)
Descripción: Syringe valve VLLMA, push button with Luer lock, 5 ml - 2 l syringe volume
Proveedor: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Descripción: Los inyectores manuales tienen dos posiciones, 'Cargar' e 'Inyectar'. La posición de 'Cargar' permite cargar la muestra en el bucle de muestra o en la...
Numero del catalogo: (HAMI86580)
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
Descripción: This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: SOCOREX ISBA
Descripción: Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Numero del catalogo: (WHEA851426)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Kit includes 1 spring, 2 balls, 2 washers for valve, and barrel washer.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Agilent
Descripción: Replacement valve WE series, 10-port, Hastelloy C, 400 psi, 225 °C
Proveedor: Agilent
Descripción: The stainless steel 7725i and PEEK 9725i manual injection valves are suitable for large sample volumes, high flow rates and preparative columns sized ...
Numero del catalogo: (WITG0.290.403)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Spare needle valve, PTFE, red for high vacuum stopcocks WITAFLO, 3 mm hole
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Restek
Descripción: Sulfinert® treated gas sample loops are ideal for samples containing low concentrations of sulphur and other active compounds.
Numero del catalogo: (560-0168)
Proveedor: UPCHURCH SCIENTIFIC
Descripción: The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom