Pesar botes, papel
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
611-3256EA 56.1 EUR
611-3256 611-3257 611-3258 611-3259 611-3624 611-3625
Pesar botes, papel
Navecillas Navecillas de pesaje
Los botes de pesaje de papel de VWR® son una novedad en los consumibles de laboratorio ecológicos.
  • Controlan el contenido como un bote de pesaje de poliestireno, por lo que son más fáciles de manejar que el papel de pesaje plano estándar
  • Fabricado con papel antigrasa que cumple la norma FDA 21 CFR 176.170, componentes del papel en contacto con alimentos acuosos y grasos, con la norma 2I CFR 176.180 y en contacto con alimentos secos
  • Compatible con aplicaciones de calor hasta un máximo de 210 ºC
Ambos son Eco-In y Eco-Out.
Eco-In porque tienen la certificación FSC®. Los papeles utilizados para fabricar nuestras embarcaciones están hechos con productos de madera de origen forestal responsable.
Eco-Out porque son naturalmente biodegradables en el flujo estándar de residuos municipales.