Estaciones de trabajo de flujo laminar
Proveedor: asecos
MSGA21740EA 0 EUR
MSGA21740 MSGA21741 MSGA21731 MSGA21742 MSGA21737 MSGA21738 MSGA21739 MSGA21733 MSGA21735
Estaciones de trabajo de flujo laminar
Estos productos de flujo laminar proporcionan un lugar de trabajo de sala limpia con aire reducido en partículas en un área de ventilación normal. Perfecto para todas las áreas donde se requiere un ambiente libre de partículas durante el procesamiento, la preparación o el almacenamiento.
  • Construcción modular con ahorro de espacio directamente en la pared.
  • Fácil apertura y cierre de la puerta corrediza
  • Construcción laminada de plástico resistente a la corrosión
  • Flujo ajustable con indicación de flujo
  • Configuración múltiple con conexiones para sistemas de control de edificios centrales