Pantalla facial, Tuffmaster ™
Proveedor: 3M
Tuffmaster™
111-1635EA 86.2 EUR
111-1635
Pantalla facial, Tuffmaster ™
Protectores faciales
Este protector facial se compone de un casco (H8) de termoplástico y un visor de PC transparente (WP96). Ambas partes proporcionan una alta resistencia al impacto. Ideal para uso en metalurgia, manufactura, construcción, minería y transporte.
  • La suspensión de trinquete ajustable del arnés permite reemplazar la visera en segundos
  • Ratchet ayuda a proporcionar un ajuste preciso y una protección cómoda para la cabeza
  • Correa de cinco posiciones para una mayor sujeción y comodidad.
  • La visera de PC moldeada brinda resistencia al impacto y las salpicaduras y se monta rápidamente en cualquier arnés de 3M ™ sin herramientas, broches o levas
Espesor del visor: 2 mm
Certificaciones: EN 166