Tapones auditivos reutilizables, E-A-R ™ Ultrafit ™ 20
Proveedor: 3M
E-A-R™ Ultrafit™
MMMAUF01012EA 248 EUR
MMMAUF01012
Tapones auditivos reutilizables, E-A-R ™ Ultrafit ™ 20
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Estos tapones auditivos pre-moldeados son adecuados para niveles de ruido moderados (83 dB (A) - 93 dB (A)). Al coincidir correctamente con el nivel de ruido, permiten escuchar la conversación y la música de fondo al tiempo que ayudan a proteger al usuario de la pérdida auditiva.
  • Resistente a la humedad y compatible con otros EPP
  • No es necesario rodar
  • Punta de triple brida, vástago de empuñadura de pistola y forma angulada para una fácil inserción
  • Diseño ligero (185 g)
  • Lavable y reutilizable
SNR: 20 dB
Certificaciones: EN 352-2
Precaución: * Talla única