Alcohol isopropílico al 70% conforme a Ph. Eur. y 30% de agua para inyección conforme a USP, filtración a 0,2 μm
- Listo para usar; elimina la necesidad de preparación de una disolución de alcohol in situ
- Filtrado a 0,2 µm e irradiado con un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6, para uso en salas limpias de grado A y B
- Sistema sin aire, evita la contaminación por aspiración de contaminantes transportados por el aire
- Bolsa interior plegable; reducción de residuos y costes de eliminación
- Bolsa doble que facilita el transporte a la sala limpia
- Trazabilidad y garantía de calidad
IPASEPT 70 Premium es ideal para la limpieza habitual de todas las superficies de los centros farmacéuticos, como superficies de trabajo de salas limpias, equipos de procesos, aisladores y cabinas de bioseguridad, etc. Se recomienda también para la descontaminación de materiales antes de entrar en la sala limpia y para pulverizar en los guantes.
Envase: bolsa doble y etiquetado con el número de lote y vida útil.