¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Prostate Specific Antigen (PSA) Goat Polyclonal Antibody
Proveedor: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen (PSA)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1,0 mg 0,5 mg IMMRIR2118
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol PSA
Antigen name Prostate Specific Antigen
Reactivity Prostate Specific Antigen
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms KLK2A1, KLK3_HUMAN, Kallikrein 3, KLK 3, KLK3, hK3, Seminin, KLK-3, PSA, APS, P 30 antigen, Prostate-specic antigen, Semenogelase, P30 antigen, Kallikrein-3, Kallikrein related peptidase 3, Prostate Specic Antigen, Gamma seminoprotein, P-30 antigen.
Las medidas de concentración > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Formato Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Purification Affinity purified using solid phase Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Temperatura de almacenamiento 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.